ENA369383064
Enamine
1-(4-ethoxyphenyl)cyclopentan-1-ol
About This Item
Iupac Name
1-(4-ethoxyphenyl)cyclopentanol
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-2-15-12-7-5-11(6-8-12)13(14)9-3-4-10-13/h5-8,14H,2-4,9-10H2,1H3
InChI
BQHBVQOVBMOSCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104199
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104199
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)