ENA369382660
Enamine
2-(3-chlorophenoxy)butan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(3-chlorophenoxy)-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClNO.ClH/c1-2-9(7-12)13-10-5-3-4-8(11)6-10;/h3-6,9H,2,7,12H2,1H3;1H
InChI
MXMBEZMNPZJFTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103752
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103752
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)