Documenti fondamentali
ENA369382243
Enamine
6-chloro-2-cyclopropylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.68
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-cyclopropyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10ClNO2/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(16)17)6-12(15-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2,(H,16,17)
InChI
NQFVACCQTKXGON-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102073
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102073
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)