Documenti fondamentali
ENA369381894
Enamine
3-[(pyrrolidin-3-yloxy)methyl]pyridine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
SKU del venditore: EN300-101217-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-101217-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-pyridinylmethyl 3-pyrrolidinyl ether dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2ClH/c1-2-9(6-11-4-1)8-13-10-3-5-12-7-10;;/h1-2,4,6,10,12H,3,5,7-8H2;2*1H
InChI
VEURXIVYDORXGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101217
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101217
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)