Documenti fondamentali
ENA369381804
Enamine
[(2-methoxyethyl)(methyl)sulfamoyl]amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-100980-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-100980-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)-N-methylsulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O3S/c1-6(3-4-9-2)10(5,7)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,5,7,8)
InChI
ZQBWANAYJMOKPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100980
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100980
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)