Documenti fondamentali
ENA369381715
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidin-2-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 116.50
250 MG
CHF 146.40
500 MG
CHF 233.50
1 G
CHF 327.10
2.5 G
CHF 597.50
5 G
CHF 861.40
10 G
CHF 1’256.60
SKU del venditore: EN300-100077-100MG
CHF 116.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 116.50
250 MG
CHF 146.40
500 MG
CHF 233.50
1 G
CHF 327.10
2.5 G
CHF 597.50
5 G
CHF 861.40
10 G
CHF 1’256.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-100077-100MG
CHF 116.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-propynyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-2-6-9-7-4-3-5-8(9)10/h1H,3-7H2
InChI
CKLYEKVPUJOEPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100077
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100077
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)