Documenti fondamentali
ENA369381709
Enamine
2,3-dichloro-N,N-dimethylquinoxaline-6-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 340.10
250 MG
CHF 463.60
500 MG
CHF 706.70
1 G
CHF 892.60
2.5 G
CHF 1’707.70
SKU del venditore: EN300-100779-100MG
CHF 340.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 340.10
250 MG
CHF 463.60
500 MG
CHF 706.70
1 G
CHF 892.60
2.5 G
CHF 1’707.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-100779-100MG
CHF 340.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
140-141
Iupac Name
2,3-dichloro-N,N-dimethyl-6-quinoxalinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H9Cl2N3O2S/c1-15(2)18(16,17)6-3-4-7-8(5-6)14-10(12)9(11)13-7/h3-5H,1-2H3
InChI
ODSUZZOFDSXGGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100779
Melting Point
140-141
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100779
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)