Documenti fondamentali
ENA360887496
Enamine
N2,N2-dimethylpyridine-2,4-diamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 331.00
250 MG
CHF 453.20
500 MG
CHF 688.50
1 G
CHF 870.50
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 3’365.20
10 G
CHF 6’175.80
SKU del venditore: EN300-99159-100MG
CHF 331.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 331.00
250 MG
CHF 453.20
500 MG
CHF 688.50
1 G
CHF 870.50
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 3’365.20
10 G
CHF 6’175.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-99159-100MG
CHF 331.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
149-151
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-2,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10(2)7-5-6(8)3-4-9-7/h3-5H,1-2H3,(H2,8,9)
InChI
MTQLMFXHGFWFIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159
Melting Point
149-151
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99159
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)