Documenti fondamentali
ENA360887485
Enamine
1-cyclopropylpiperazin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c10-7-5-8-3-4-9(7)6-1-2-6/h6,8H,1-5H2
InChI
YXPXCDLNZHHGNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99147
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99147
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)