ENA360887375
Enamine
5-benzyl-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-benzyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H12N2O/c15-14-16-12-9-11(6-7-13(12)17-14)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9H,8H2,(H2,15,16)
InChI
GZWPJMUINIVRSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98942
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)