Documenti fondamentali
ENA360887360
Enamine
4-(2-chloroethanesulfonyl)benzonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-98921-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-98921-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2S/c10-5-6-14(12,13)9-3-1-8(7-11)2-4-9/h1-4H,5-6H2
InChI
ZDLOJWNTNFPUJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98921
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)