Documenti fondamentali
ENA360887256
Enamine
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-98579-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-98579-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-9-6-7-3-4-8-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI
CLFFPDBFVAWYJG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98579
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)