ENA360887195
Enamine
6-(4-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
6-(4-phenyl-1-piperazinyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C16H16N4/c17-12-14-6-7-16(18-13-14)20-10-8-19(9-11-20)15-4-2-1-3-5-15/h1-7,13H,8-11H2
InChI
GKNMFMFFNXWZJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98222
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)