ENA360887169
Enamine
3-butoxy-2,2-dimethylcyclobutan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-butoxy-2,2-dimethylcyclobutanol
Inchi Code
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-12-9-7-8(11)10(9,2)3/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
InChI
WHKSHYVDDXUWES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98109
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98109
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)