ENA360887067
Enamine
N-methylpiperazine-1-carboxamide hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-97500-100MG
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-97500-100MG
CHF 474.00
Iupac Name
N-methyl-1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c1-7-6(10)9-4-2-8-3-5-9;/h8H,2-5H2,1H3,(H,7,10);1H
InChI
LGBOFSPUMGFASV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97500
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)