ENA360887044
Enamine
1-benzyl-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
1-benzyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-2-5-10(6-3-1)9-12-8-4-7-11-12/h1-8H,9H2
InChI
AKQAJYLKBCWJBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24529
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24529
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)