Documenti fondamentali
ENA358813204
Enamine
3-cyclohexylbutan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclohexyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H18O/c1-8(9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h8,10H,3-7H2,1-2H3
InChI
VRXQVTPKEMOWID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97277
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)