Documenti fondamentali
ENA358813134
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c10-8-4-1-2-5-9(8)12-7-3-6-11-12/h3,6-9H,1-2,4-5,10H2
InChI
OEDWWEUVTQJUBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96869
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)