Documenti fondamentali
ENA346975082
Enamine
(oxan-4-yl)methanesulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
SKU del venditore: EN300-95765-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-95765-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H13NO3S/c7-11(8,9)5-6-1-3-10-4-2-6/h6H,1-5H2,(H2,7,8,9)
InChI
LIYDRYVJVDFNJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95765
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95765
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)