Documenti fondamentali
ENA346975080
Enamine
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C13H9BrN2O/c1-9-4-5-12(11(14)7-9)17-13-10(8-15)3-2-6-16-13/h2-7H,1H3
InChI
OSUWSVFZDVOKPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95763
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95763
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)