Documenti fondamentali
ENA346974956
Enamine
1-methyl-1H-imidazole-5-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
Punto di fusione
184-189
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c1-8-3-7-2-4(8)5(6)9/h2-3H,1H3,(H2,6,9)
InChI
FFEDTKQANJQNBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95430
Melting Point
184-189
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95430
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)