Documenti fondamentali
ENA341297030
Enamine
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
SKU del venditore: EN300-94853-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.54
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-94853-100MG
CHF 448.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5F3N2.ClH/c4-3(5,6)1-2(7)8;/h1H,7-8H2;1H
InChI
RNTQYDTXUZHHMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94853
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)