Key Documents
ENA341296982
Enamine
ethyl 2-(4-bromobenzenesulfonyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.16
Numero MDL:
Punto di fusione
49-50
Iupac Name
ethyl [(4-bromophenyl)sulfonyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO4S/c1-2-15-10(12)7-16(13,14)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI
BHWNAYXWMDZNMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94433
Melting Point
49-50
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94433