Documenti fondamentali
ENA341296886
Enamine
tert-butyl 3-hydroxy-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
SKU del venditore: EN300-94552-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-94552-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22F3NO3/c1-16(2,3)24-15(23)21-9-8-13(14(22)10-21)11-4-6-12(7-5-11)17(18,19)20/h4-7,13-14,22H,8-10H2,1-3H3
InChI
JKBMOUHRFFYVBS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94552
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94552
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)