Documenti fondamentali
ENA341296698
Enamine
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
SKU del venditore: EN300-94327-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-94327-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
185-186
Iupac Name
2-cyclopentyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-6-8(10(12)13)14-9(11-6)7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,12,13)
InChI
WZSPRJATXFKXHP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94327
Melting Point
185-186
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94327
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)