Documenti fondamentali
ENA341296286
Enamine
ethyl 2-[4-(2-aminoethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.73
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl [4-(2-aminoethyl)phenoxy]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3.ClH/c1-2-15-12(14)9-16-11-5-3-10(4-6-11)7-8-13;/h3-6H,2,7-9,13H2,1H3;1H
InChI
XHDMUDYVEIUPRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93101
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93101
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)