Documenti fondamentali
ENA341296270
Enamine
4-bromo-3-methoxy-5-methylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.1
Numero MDL:
Punto di fusione
172-173
Iupac Name
4-bromo-3-methoxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrO3S/c1-3-4(8)5(11-2)6(12-3)7(9)10/h1-2H3,(H,9,10)
InChI
MCZWVUIOGURPRA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93064
Melting Point
172-173
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93064