Documenti fondamentali
ENA341296007
Enamine
1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 519.50
SKU del venditore: EN300-92708-100MG
CHF 519.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 519.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-92708-100MG
CHF 519.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O3/c8-7(9,10)3-15-4-12-2-1-5(11-12)6(13)14/h1-2H,3-4H2,(H,13,14)
InChI
WLZRRVFBRBZUFK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92708
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92708
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)