Documenti fondamentali
ENA341295730
Enamine
3-methyl-2-propylpiperidine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
SKU del venditore: EN300-93058-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-93058-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-2-propylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-3-5-9-8(2)6-4-7-10-9;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H
InChI
BQSTUNATIQVBOS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93058
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93058
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)