Documenti fondamentali
ENA341295490
Enamine
2-bromo-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
Scegli un formato
100 MG
CHF 152.90
250 MG
CHF 198.40
SKU del venditore: EN300-92278-100MG
CHF 152.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 152.90
250 MG
CHF 198.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-92278-100MG
CHF 152.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-formyl-6-methoxyphenyl acetate
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-6(13)15-10-8(11)3-7(5-12)4-9(10)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI
SXSITNPVULYEFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92278
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92278
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)