Documenti fondamentali
ENA341295469
Enamine
5-[(3-chloro-4-fluorophenoxy)methyl]furan-2-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
CHF 337.50
250 MG
CHF 462.30
SKU del venditore: EN300-92257-100MG
CHF 337.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 337.50
250 MG
CHF 462.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-92257-100MG
CHF 337.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[(3-chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8ClFO3/c13-11-5-8(3-4-12(11)14)16-7-10-2-1-9(6-15)17-10/h1-6H,7H2
InChI
KVTYPJATRARWFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92257
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92257
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)