Documenti fondamentali
ENA341295417
Enamine
[4-(methylsulfanyl)oxan-4-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.73
Numero MDL:
Iupac Name
[4-(methylsulfanyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NOS.ClH/c1-10-7(6-8)2-4-9-5-3-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI
ZWTKWXJIPXKCGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90177
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90177
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)