Documenti fondamentali
ENA341295404
Enamine
2-amino-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.22
Numero MDL:
Punto di fusione
290-292
Iupac Name
2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h5H,1-4H2,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI
LDDVELARZBGXHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92125
Melting Point
290-292
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92125