Documenti fondamentali
ENA341294893
Enamine
2-methyl-1-phenyl-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.3
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-1-phenyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-15-9-11-7-14-8-12(11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-14H,7-9H2,1H3
InChI
LEIAGDQCKRSLTQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90601
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90601
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)