Documenti fondamentali
ENA341294830
Enamine
2-methylmorpholine-4-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
SKU del venditore: EN300-90511-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-90511-100MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-4-morpholinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H10ClNO3S/c1-5-4-7(2-3-10-5)11(6,8)9/h5H,2-4H2,1H3
InChI
FYKOGVZTHAJLMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90511
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)