Documenti fondamentali
ENA341294702
Enamine
2-(morpholin-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c16-9-10-12(14-5-7-17-8-6-14)13-11-3-1-2-4-15(10)11/h1-4,9H,5-8H2
InChI
GDFDYTLUCIDGGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90250
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90250