ENA341294336
Enamine
tert-butyl N-[(2-aminocyclopentyl)methyl]carbamate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-89899-100MG
CHF 294.60
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-89899-100MG
CHF 294.60
Iupac Name
tert-butyl (2-aminocyclopentyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-5-4-6-9(8)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
GTBJUDHXQLLKID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89899
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)