Documenti fondamentali
ENA341293735
Enamine
(1R)-1-(5-bromothiophen-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.09
Numero MDL:
Iupac Name
(1R)-1-(5-bromo-2-thienyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H7BrOS/c1-4(8)5-2-3-6(7)9-5/h2-4,8H,1H3/t4-/m1/s1
InChI
OTGIFRWTOPRWPY-SCSAIBSYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89284
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89284
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)