Documenti fondamentali
ENA341293609
Enamine
[3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methanamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 141.20
250 MG
CHF 182.80
500 MG
CHF 262.10
1 G
CHF 323.20
2.5 G
CHF 589.70
5 G
CHF 849.70
10 G
CHF 1’238.40
SKU del venditore: EN300-89156-100MG
CHF 141.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 141.20
250 MG
CHF 182.80
500 MG
CHF 262.10
1 G
CHF 323.20
2.5 G
CHF 589.70
5 G
CHF 849.70
10 G
CHF 1’238.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-89156-100MG
CHF 141.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-6-3-7-14-11-5-2-4-10(8-11)9-12/h2,4-5,8H,3,6-7,9,12H2,1H3
InChI
DTZCDHUTHYMNRA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89156
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89156
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)