Documenti fondamentali
ENA341292162
Enamine
tert-butyl N-{9-aminobicyclo[3.3.1]nonan-3-yl}carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.37
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 9-aminobicyclo[3.3.1]non-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-11-7-9-5-4-6-10(8-11)12(9)15/h9-12H,4-8,15H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI
IRRTYOSSILIGST-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87468
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87468
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)