Documenti fondamentali
ENA341292150
Enamine
5,6-dichloro-1H-indole-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.05
Numero MDL:
Punto di fusione
205-208
Iupac Name
5,6-dichloro-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO/c10-7-2-5-1-6(4-13)12-9(5)3-8(7)11/h1-4,12H
InChI
QRJWIYNNJOIYIQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87455
Melting Point
205-208
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87455
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)