Documenti fondamentali
ENA341291641
Enamine
2-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino}propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
SKU del venditore: EN300-86874-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-86874-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]alanine
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O2/c1-5(8(15)16)14-7-3-2-6(4-13-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
URBPETXETAGOGC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86874
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)