Documenti fondamentali
ENA341291168
Enamine
4-(4-methoxyphenyl)benzonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 94.40
250 MG
CHF 115.20
500 MG
CHF 156.80
1 G
CHF 188.00
2.5 G
CHF 289.40
5 G
CHF 459.70
10 G
CHF 762.60
SKU del venditore: EN300-86160-100MG
CHF 94.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 94.40
250 MG
CHF 115.20
500 MG
CHF 156.80
1 G
CHF 188.00
2.5 G
CHF 289.40
5 G
CHF 459.70
10 G
CHF 762.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-86160-100MG
CHF 94.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
101-103
Iupac Name
4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H11NO/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-9H,1H3
InChI
RINYLKSNGRLNCU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86160
Melting Point
101-103
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86160
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)