Documenti fondamentali
ENA341291040
Enamine
tert-butyl N-[1,3-bis(methanesulfonyloxy)propan-2-yl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.41
Numero MDL:
Punto di fusione
99-100
Iupac Name
2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-[(methylsulfonyl)oxy]propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C10H21NO8S2/c1-10(2,3)19-9(12)11-8(6-17-20(4,13)14)7-18-21(5,15)16/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,11,12)
InChI
OQZLCYFJSRPMBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84184
Melting Point
99-100
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84184
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)