Documenti fondamentali
ENA341290875
Enamine
ethyl 2-(2-chloropropanamido)-5-ethylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.78
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-[(2-chloropropanoyl)amino]-5-ethyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3S/c1-4-8-6-9(12(16)17-5-2)11(18-8)14-10(15)7(3)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
CXIXXSGYQWKKGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68512
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68512
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)