ENA336956368
Enamine
3-[(2,2-dimethylpropyl)(methyl)carbamoyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-{[methyl(neopentyl)amino]carbonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)9-15(4)12(16)10-6-5-7-11(8-10)13(17)18/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,17,18)
InChI
XTIWPJVLMKVNCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85602
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85602
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)