Documenti fondamentali
ENA336956365
Enamine
1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-fluoro-3,5-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11FO/c1-6-4-9(8(3)12)5-7(2)10(6)11/h4-5H,1-3H3
InChI
LQRLTWRRCXFFCT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83942
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83942
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)