ENA336956215
Enamine
2-(4-chlorophenyl)cyclopentan-1-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-85283-100MG
CHF 215.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-85283-100MG
CHF 215.30
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C11H11ClO/c12-9-6-4-8(5-7-9)10-2-1-3-11(10)13/h4-7,10H,1-3H2
InChI
QYRJGCLTALWPLU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85283
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)