Documenti fondamentali
ENA336956195
Enamine
4-[(2,2-dimethylpropanamido)methyl]benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 217.90
250 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 507.80
1 G
CHF 662.50
2.5 G
CHF 1’256.60
5 G
CHF 1’836.40
10 G
CHF 2’702.20
SKU del venditore: EN300-85235-100MG
CHF 217.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 217.90
250 MG
CHF 292.00
500 MG
CHF 507.80
1 G
CHF 662.50
2.5 G
CHF 1’256.60
5 G
CHF 1’836.40
10 G
CHF 2’702.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-85235-100MG
CHF 217.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI
BFCDDEYQCCNMGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)