ENA336956111
Enamine
4-chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
4-chloro-6,8-dimethyl-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9ClN2/c1-7-3-8(2)12-10(4-7)11(13)9(5-14)6-15-12/h3-4,6H,1-2H3
InChI
FTZUDIXIHZJVPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85035
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85035
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)